Chloroform stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen
268320010 268320025
ACRO268320010EA 114 EUR
ACRO268320010 ACRO268320025
Chloroform stabilisiert für die HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.48 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered