(±)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L2602-100G
L2602-500G
L2602-5G
SIALL2602-100GEA
74.2
EUR
SIALL2602-100G
SIALL2602-500G
SIALL2602-5G
(±)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154.25 g/mol Siedepunkt: 199 Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 75 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008906 CAS-Nummer: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 13,05517 |