(±)-Linalool ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 78-70-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Refractive Index: 1.4620
Appearance: Colourless
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1721488
Merck Reference: 14,5495
MDL No.: MFCD00008906
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154.25 g/mol Siedepunkt: 199…200 °C Dichte: 0.865 Flammpunkt: 76 °C (168 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008906 CAS-Nummer: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 13,05517 |