Dichlormethan ≥99,7% stabilisiert für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen
32440.K2 32440.M1
32440.K2EA 69.7 EUR
32440.K2 32440.M1
Dichlormethan ≥99,7% stabilisiert für die Spektrophotometrie
Dichlormethan
Purity: 99.7+% CAS No.: 75-09-2 Molecular Formula: CH2Cl2 Formula Weight: 84.93 Physical Form: Liquid Density: 1.325 Refractive Index: 1.4244 Odour: Sweet Melting Point: -95° Boiling Point: 39-40° Beilstein Reference: 1730800 Merck Reference: 14,6063 UN No.: 1593 MDL No.: MFCD00000881
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39…40 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,325
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM