L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C1276-100G C1276-10G C1276-250G C1276-50G
SIALC1276-100GEA 458 EUR
SIALC1276-100G SIALC1276-10G SIALC1276-250G SIALC1276-50G
L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Molekulargewicht: 157.62 g/mol
Schmelzpunkt: 175
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064553
CAS-Nummer: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810