L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
30120-10G 30120-250G 30120-50G
SIAL30120-10GEA 75.8 EUR
SIAL30120-10G SIAL30120-250G SIAL30120-50G
L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Schmelzpunkt: 175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064553
CAS-Nummer: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810