Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 55,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
856568-500G 856568-100G
SIAL856568-500GEA 179 EUR
SIAL856568-500G SIAL856568-100G
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 55,000, Sigma-Aldrich®
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8