Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81420-100G
81420-500G
SIAL81420-100GEA
60.6
EUR
SIAL81420-100G
SIAL81420-500G
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30), Sigma-Aldrich®
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |