Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
4607.1 4607.2
ROTH4607.1EA 0 EUR
ROTH4607.1 ROTH4607.2
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8