Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81440-1KG
81440-250G
SIAL81440-1KGEA
248
EUR
SIAL81440-1KG
SIAL81440-250G
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000 (K90), Sigma-Aldrich®
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |