Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
4606.1 4606.2
ROTH4606.1EA 28.9 EUR
ROTH4606.1 ROTH4606.2
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8