Tween® 85 (Polysorbat)
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 29.6 EUR
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbat)
Tween® 85 (Polysorbat)
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779641
CAS-Nummer: 9005-70-3