Polysorbat 85
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Sorbitan trioleate, ethoxylated, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
334150010 334152500 334150025
ACRO334150010EA 106 EUR
ACRO334150010 ACRO334152500 ACRO334150025
Polysorbat 85
Polysorbat 85
Dichte: 1.02 g/cm³
Flammpunkt: >200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779641
CAS-Nummer: 9005-70-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 38 to 52 mg KOH/g
Saponification value 80 to 95 mg KOH/g