Tween® 60 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P1629-100ML P1629-500ML P1629-1GA
SIALP1629-100MLEA 51.5 EUR
SIALP1629-100ML SIALP1629-500ML SIALP1629-1GA
Tween® 60 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbat)
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Siedepunkt: ∼110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4