Tween® 60 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22186.0500
8.22186.1000
8.22186.0500EA
67.9
EUR
8.22186.0500
8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbat)
Formel:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Siedepunkt: ∼110 °C (1013 hPa) Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS-Nummer: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxyl value | 81 - 96 |
Saponification value | 45 - 55 |
Identity (IR) | passes test |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Viscosity kinematic | 170 - 320 mm2/s (40 °C) |