Polysorbat 60
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
L15031.AE
L15031.AP
L15031.AEEA
25.7
EUR
L15031.AE
L15031.AP
Polysorbat 60
Polysorbat 60
CAS No.: 9005-67-8
Molecular Formula: C64H126O26
Flash Point:
Formel:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Dichte: 1.080 Flammpunkt: >150 °C (302 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS-Nummer: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 Merck Index: 14,7582 |