Tween® 40 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1504-100ML P1504-500ML P1504-1GA
SIALP1504-100MLEA 52.8 EUR
SIALP1504-100ML SIALP1504-500ML SIALP1504-1GA
Tween® 40 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbat)
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼0.1 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165345
CAS-Nummer: 9005-66-7