Polysorbat 40
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
334140010 334140250 334142500 334140025
ACRO334140010EA 76.7 EUR
ACRO334140010 ACRO334140250 ACRO334142500 ACRO334140025
Polysorbat 40
Polysorbat 40
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Siedepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ~ 0,1 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: >200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165345
CAS-Nummer: 9005-66-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤3 mg KOH/g
Hydroxyl value 89 to 105 mg KOH/g
Saponification value 41 to 55 mg KOH/g