Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9416-100ML P9416-50ML
SIALP9416-100MLEA 63.8 EUR
SIALP9416-100ML SIALP9416-50ML
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3