Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8341-10ML
P8341-5X10ML
SIALP8341-10MLEA
276
EUR
SIALP8341-10ML
SIALP8341-5X10ML
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |