Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P7949-500ML
P7949-100ML
SIALP7949-500MLEA
90.2
EUR
SIALP7949-500ML
SIALP7949-100ML
Tween® 20 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |