Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P1379-100ML
P1379-500ML
P1379-1L
P1379-25ML
SIALP1379-100MLEA
37.5
EUR
SIALP1379-100ML
SIALP1379-500ML
SIALP1379-1L
SIALP1379-25ML
Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 20
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |