Tween® 20 (Polysorbat)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
9127.1 9127.2
ROTH9127.1EA 29.5 EUR
ROTH9127.1 ROTH9127.2
Tween® 20 (Polysorbat)
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3