Tween® 20 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500
8.22184.1000
8.22184.2500
8.22184.0050
8.22184.0500EA
43.8
EUR
8.22184.0500
8.22184.1000
8.22184.2500
8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (25 °C) soluble |
Molar Mass | 1228 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|