di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
T110.1 T110.2 T110.5
ROTHT110.1EA 0 EUR
ROTHT110.1 ROTHT110.2 ROTHT110.5
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM