Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
663684BEA
38.6
EUR
663684B
66368.180
66368.290
66368.410
Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown-yellow |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl value | 96 - 113 |
Saponification value | 40 - 51 |