Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8074-100ML P8074-500ML
SIALP8074-100MLEA 88.4 EUR
SIALP8074-100ML SIALP8074-500ML
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664