L(+)-Asparagin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8381-100G A8381-1KG
SIALA8381-100GEA 93.2 EUR
SIALA8381-100G SIALA8381-1KG
L(+)-Asparagin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837