Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P4780-100ML
P4780-500ML
P4780-1GA
SIALP4780-100MLEA
52
EUR
SIALP4780-100ML
SIALP4780-500ML
SIALP4780-1GA
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt:
∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-Nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...