Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1754-1GA P1754-500ML P1754-25ML
SIALP1754-1GAEA 375 EUR
SIALP1754-1GA SIALP1754-500ML SIALP1754-25ML
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664