Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: Roth Carl
9139.1 9139.2
ROTH9139.1EA 32.5 EUR
ROTH9139.1 ROTH9139.2
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664