Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
0442-1LEA
73.3
EUR
0442-1L
0442-4L
Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Tween® 80 (Polysorbat)
Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
Siedepunkt:
>100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-Nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |
Spezifikation Testergebnisse
DNase | None |
Heavy metals | <0.001% |
Hydroxyl number | 65 − 80 |
Identification | Pass |
Moisture (KF) | 3.0% |
Protease | None |
Residue on ignition | 0.25% |
RNase | None |
Specific gravity | 1.06 − 1.09 |
Viscosity | 300 − 500 centistokes |