TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
X405-100ML X405-1L X405-500ML X405-1GA X405-5GA
SIALX405-100MLEA 66.3 EUR
SIALX405-100ML SIALX405-1L SIALX405-500ML SIALX405-1GA SIALX405-5GA
TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-405 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Formel: C₂₈H₅₀O₈
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779734
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 12,06858