TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
X114-100ML
X114-1L
X114-500ML
X114-1GA
X114-5GA
SIALX114-100MLEA
75.6
EUR
SIALX114-100ML
SIALX114-1L
SIALX114-500ML
SIALX114-1GA
SIALX114-5GA
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt:
∼150 °C (1013 hPa) Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128254 CAS-Nummer: 9036-19-5 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |