TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
422365000 422360025
ACRO422365000EA 66.8 EUR
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,055 g/cm³
Flammpunkt: 254 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9002-93-1
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)