TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
ampouled under argon
X100PC-10X5ML X100PC-5ML
SIALX100PC-10X5MLEA 1980 EUR
SIALX100PC-10X5ML SIALX100PC-5ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793