TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T9284-1L T9284-500ML T9284-100ML
SIALT9284-1LEA 421 EUR
SIALT9284-1L SIALT9284-500ML SIALT9284-100ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793