TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8787-50ML T8787-100ML T8787-250ML
SIALT8787-50MLEA 51.4 EUR
SIALT8787-50ML SIALT8787-100ML SIALT8787-250ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793