Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P2139-1KG
P2139-2KG
P2139-500G
SIALP2139-1KGEA
104
EUR
SIALP2139-1KG
SIALP2139-2KG
SIALP2139-500G
Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 8.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |