Polyethylenglycol 8.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
43443.A3EA 147 EUR
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 55-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779615
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 8000 g/mol
Siedepunkt: 250
Schmelzpunkt: 55…63 °C
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568