Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ quality level = MQ200
81255-1KG
81255-2.5KG
81255-250G
SIAL81255-1KGEA
142
EUR
SIAL81255-1KG
SIAL81255-2.5KG
SIAL81255-250G
Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 6.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…62 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779614 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...