Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PEG 6,000, PEG 6000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81253-1KG 81253-2.5KG 81253-250G
SIAL81253-1KGEA 222 EUR
SIAL81253-1KG SIAL81253-2.5KG SIAL81253-250G
Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2