Polyethylenglycol 6.000
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: PEG 6,000, PEG 6000
0158.1 0158.2 0158.3 0158.4
ROTH0158.1EA 0 EUR
ROTH0158.1 ROTH0158.2 ROTH0158.3 ROTH0158.4
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2