Polyethylenglycol 6.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: PEG 6,000, PEG 6000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 51.2 EUR
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 6000 g/mol
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g