Polyethylenglycol 600, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
87333-1KG-F
87333-250G-F
SIAL87333-1KG-FEA
131
EUR
SIAL87333-1KG-F
SIAL87333-250G-F
Polyethylenglycol 600, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 600
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…22 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 270 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...