Polyethylenglycol 600

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600

B21798.0B B21798.30
B21798.0BEA 80.6 EUR
B21798.0B B21798.30
Polyethylenglycol 600
Polyethylenglycol 600

CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 252°(485°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 1.120 Refractive Index: 1.4680 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 17-23° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839

Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 600 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…23 °C
Dichte: 1.120
Flammpunkt: 252 °C (485 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR