Polyethylenglycol 600
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
192240010
192240051
ACRO192240010EA
84.7
EUR
ACRO192240010
ACRO192240051
Polyethylenglycol 600
Polyethylenglycol 600
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…22 °C Dichte: 1,1265 g/cm³ Flammpunkt: 252 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 178 to 197 mg KOH/g |