Polyethylenglycol 4.000
Lieferant: Roth Carl
0156.1
0156.2
ROTH0156.1EA
0
EUR
ROTH0156.1
ROTH0156.2
Polyethylenglycol 4.000
Polyethylenglycol 4.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…58 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779612 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |