Polyethylenglycol 4.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07490.1000
8.07490.5000
8.07490.1000EA
58.2
EUR
8.07490.1000
8.07490.5000
Polyethylenglycol 4.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 4.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…58 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779612 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 53 - 58 °C |
Molar Mass | 3500 - 4500 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 250 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Viscosity kinematic | 76 - 110 mm2/s (98 °C) |