Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

91893-1L-F 91893-250ML-F
SIAL91893-1L-FEA 79.3 EUR
SIAL91893-1L-F SIAL91893-250ML-F
Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR